Läs mer
Ethosuximide, TRC
Produktkod. 30373257
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30373257 1 g
1 options
Produktkod. 30373257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8904401G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethosuximide
CAS 77-67-8
Molekylformel C7 H11 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym Ethosuximide, 3-Ethyl-3-methyl-2,5-pyrrolidinedione, (±)-Ethosuximide, 2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 2-Methyl-2-ethylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Ethyl-3-methylsuccinimide, 3-Methyl-3-ethylpyrrolidine-2,5-dione, 3-Methyl-3-ethylsuccinimide, Atysmal, C.I. 366, CN 10395, Capitus, Emeside, Epileo Petitmal, Ethosuxide, Ethymal, Etosuximid, H 940, Mesentol, NSC 64013, PM 671, Pemal, Peptinimid, Petinimid, Petnidan, Piknolepsin, Pyknolepsinum, Ronton, Simatin, Succimal, Succimitin, Suxilep, Suximal, Suxinutin, Zarodan, Zarondan, Zarondan-Saft, Zarontin, α-Ethyl-α-methylsuccinimide, α-Methyl-α-ethylsuccinimide
InChI formel InChI=1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
LEDER CCC1(C)CC(=O)NC1=O
IUPAC-namn 3-ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 141.17
Formel vikt 141.079