missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethotoin, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethotoin |
| CAS | 86-35-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethotoin |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C11 H12 N2 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2,4-Imidazolidinedione, 3-ethyl-5-phenyl-, Hydantoin, 3-ethyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (±)-Ethotoin, 1-Ethyl-2,5-dioxo-4-phenylimidazolidine, 3-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-Ethyl-5-phenylhydantoin, 3-Ethyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione, AC-695, Accenon, Ethotoin, Peganone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-13-10(14)9(12-11(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CCN1C(=O)NC(C1=O)c2ccccc2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?