missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethotoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethotoin |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-13-10(14)9(12-11(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15) |
| Formel vikt | 204.0899 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?