missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethotoin, TRC

Produktkod. 30378492
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30378492 50 mg
30374561 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30378492 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89053550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 86-35-1
Molekylformel C11 H12 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 204.23
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 3-ethyl-5-phenyl-, Hydantoin, 3-ethyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (±)-Ethotoin, 1-Ethyl-2,5-dioxo-4-phenylimidazolidine, 3-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 3-Ethyl-5-phenylhydantoin, 3-Ethyl-5-phenylimidazolidin-2,4-dione, AC-695, Accenon, Ethotoin, Peganone
IUPAC-namn 3-etyl-5-fenylimidazolidin-2,4-dione
LEDER CCN1C(=O)NC(C1=O)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethotoin
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-13-10(14)9(12-11(13)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,12,15)
Formel vikt 204.0899
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.