Läs mer
Etoxazenhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30457547
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457547 10 mg
1 options
Produktkod. 30457547 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3083.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxazene Hydrochloride
CAS 2313-87-3
Analyt- eller komponentnamn Ethoxazene Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C14 H16 N4 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,3-Benzenediamine, 4-[2-(4-ethoxyphenyl)diazenyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Benzenediamine, 4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-, monohydrochloride (9CI), m-Phenylenediamine, 4-[(p-ethoxyphenyl)azo]-, monohydrochloride (8CI), 4-[(p-Ethoxyphenyl)azo]-m-phenylenediamine hydrochloride, Ethoxazene hydrochloride, NSC 7214, SQ 2128, Serenium
InChI formel InChI=1S/C14H16N4O.ClH/c1-2-19-12-6-4-11(5-7-12)17-18-14-8-3-10(15)9-13(14)16;/h3-9H,2,15-16H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CCOc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(N)cc2N
IUPAC-namn 4-[(4-etoxyfenyl)diazenyl]bensen-1,3-diamin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 292.76
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 292,1091 g/mol