Läs mer
Ethoxy-5-fluoro-4(3H)-pyrimidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Ethoxy-5-fluorouracil |
| CAS | 56177-80-1 |
| Molekylformel | C6 H7 F N2 O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one, Fluorouracil Imp. F (EP), 2-Ethoxy-5-fluorouracil, 4(3H)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro-, 4(1H)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro- (9CI), 2-Ethoxy-5-fluoro-4(3H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10) |
| LEDER | CCOC1=NC(=O)C(=CN1)F |
| IUPAC-namn | 2-ethoxy-5-fluoro-1H-pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.13 |
| Formel vikt | 158.0492 |