Läs mer
Ethoxyacetic acid, 98%
Produktkod. 11451237
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11451237 100 g 100g
11441237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24194.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 627-03-2 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
Etoxiättiksyra används för att utvärdera toxicitet i embryonala stamcellstest hos möss. Den finner tillämpning som en biomarkör för exponering för alkylsubstituerade etylenglykoler och andra alifatiska etrar. Den används som en prekursor för att framställa etoxiättiksyraetoximetylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etoxiättiksyra används för att utvärdera toxicitet i embryonala stamcellstest hos möss. Den finner tillämpning som en biomarkör för exponering för alkylsubstituerade etylenglykoler och andra alifatiska etrar. Den används som en prekursor för att framställa etoxiättiksyraetoximetylester.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-03-2
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.105
MDL-nummer MFCD00004310
InChI-nyckel YZGQDNOIGFBYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxyacetic acid, acetic acid, ethoxy, ethoxy acetic acid, acetic acid, 2-ethoxy, ethoxy-acetic acid, unii-467vw095bx, o-ethylglycolic acid, ccris 7194, 2-ethoxy-acetic acid, dsstox_cid_11294
PubChem CID 12301
IUPAC-namn 2-etoxiättiksyra
LEDER CCOCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxyacetic acid
Densitet 1.102
Kokpunkt 207°C
Flampunkt 97°C (206°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1743037
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 104.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.