Läs mer
Ethoxyacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethoxyacetic Acid |
| CAS | 627-03-2 |
| Molekylformel | C4H8O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6) |
| LEDER | CCOCC(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.11 |
| Formel vikt | 104.0473 |