Läs mer
Etoxiacetylen, ca 50 % vikt/vikt i hexaner, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11499080
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499080 5 g 5g
11489080 1 g 1g
11409090 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499080 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14245.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.091 g/mol
Etoxiacetylen används i Arens-van Dorps syntes för att framställa propargylalkohol via reaktion med keton. Vid organisk syntes genomgår den [2+2] cykloadditionsreaktioner med ketener för att ge cyklobutenonderivat. Det används också för att framställa alfa-, beta-omättade estrar från ketoner genom att följa Meyer-Schuster-omlagringen. Används med N-vinylamider och triflicanhydrid i en direkt trekomponentsyntes av pyridiner. Används även för att förberedaα ,β -omättade estrar från ketoner via en Meyer-Schuster-omlagring.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etoxiacetylen används i Arens-van Dorps syntes för att framställa propargylalkohol via reaktion med keton. Vid organisk syntes genomgår den [2+2] cykloadditionsreaktioner med ketener för att ge cyklobutenonderivat. Det används också för att framställa alfa-, beta-omättade estrar från ketoner genom att följa Meyer-Schuster-omlagringen. Används med N-vinylamider och triflicanhydrid i en direkt trekomponentsyntes av pyridiner. Används även för att förberedaα ,β -omättade estrar från ketoner via en Meyer-Schuster-omlagring.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 927-80-0
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.091
MDL-nummer MFCD00009247
InChI-nyckel WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
PubChem CID 61239
IUPAC-namn etynoxietan
LEDER CCOC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxyacetylene
Densitet 0.718
Kokpunkt 55°C to 56°C
Flampunkt −28°C (−18°F)
Odör Recognizable
Linjär formel CH3CH2OC≡CH
Brytningsindex 1.38
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 741882
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 70.09
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈50% w/w in hexanes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethoxyacetylene, ca 50% w/w in hexanes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Ethoxyacetylene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.