Läs mer
Etoxyaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30382612
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382612 500 mg
30382006 100 mg
30379736 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30382612 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE676320500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3332-29-4
Molekylformel C2H7NO . HCl
Molekylvikt (g/mol) 97.54
Synonym Ethoxylamine Hydrochloride, N-Ethoxyamine Hydrochloride, O-Ethylhydroxylamine Hydrochloride, (Aminooxy)ethane Hydrochloride, Ethoxamine Hydrochloride, Ethoxyammonium Chloride
IUPAC-namn O-etylhydroxylamin; hydroklorid
LEDER Cl.CCON
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxyamine Hydrochloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C2H7NO.ClH/c1-2-4-3;/h2-3H2,1H3;1H
Formel vikt 97.0294