Läs mer
Etoxybensen, TRC
Produktkod. 30387308
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387308 25 mL
30383693 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387308 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89064525ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-73-1
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Synonym Phenetole, Ethoxybenzene, Ethyl Phenyl Ether, NSC 406706, Phenetol, Phenoxyethane, Phenyl Ethyl Ether
LEDER CCOc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxybenzene
Kvantitet 25 mL
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Formel vikt 122.0732