Läs mer
Etoxykarbonylisocyanat, 90 %, teknik.
Produktkod. 11945681 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11945681 25 g Glasflaska 25g
10561151 1 g Glasflaska 1g
10412845 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11945681 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314310250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 19617-43-7 | C4H5NR3 | 115,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19617-43-7
Molekylformel C4H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 115.09
InChI-nyckel VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxycarbonyl isocyanate, ethyl isocyanatoformate, ethyl carbonisocyanatidate, ethyl n-carbonylcarbamate, ethoxycarbonylisocyanate, carbonisocyanatidic acid, ethyl ester, ethyl isocyanatooate, ethylisocyanatoformate, acmc-20al2o, carbonisocyanatidicacid,ethylester
PubChem CID 300166
IUPAC-namn etyl-N-(oxometyliden)karbamat
LEDER CCOC(=O)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxycarbonyl isocyanate
Färg Färglös
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 25,0 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 35 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5O2CNCO
Brytningsindex 1,4060 till 1,4090
Kvantitet 25 g
Formel vikt 115.09
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.