Läs mer
Etoxykarbonylisotiocyanat, 95 %
Produktkod. 10208097 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10208097 5 g Glasflaska 5g
10757358 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10208097 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187850050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16182-04-0 | C4H5NO2S | 131,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16182-04-0
Molekylformel C4H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 131.15
MDL-nummer MFCD00004814
InChI-nyckel BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxycarbonyl isothiocyanate, ethyl isothiocyanatoformate, carbethoxy isothiocyanate, ethoxycarbonylisothiocyanate, ethyl n-carbothioylcarbamate, ethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, ethyl isothiocyanatidocarbonate, carbon isothiocyanatidic acid, ethyl ester, o-ethyl carbonisothiocyanatidate
PubChem CID 85320
IUPAC-namn etyl-N-(sulfanylidenmetyliden)karbamat
LEDER CCOC(=O)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxycarbonyl isothiocyanate
Densitet 1.1600g/mL, 1.16
Kokpunkt 56.0°C (18.0 mmHg)
Flampunkt 50°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel SCNCOOCH2CH3
Kvantitet 5 g
Beilstein 03, III, 279
Fieser 04,223; 06,250; 07,146
Formel vikt 131.15
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.