Läs mer
Etoxykarbonylisotiocyanat, 97 %
Produktkod. 11394354
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394354 25 g 25g
11384354 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394354 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00911.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 16182-04-0 | C4H5NO2S | 131,149 g/mol
Etoxikarbonylisotiocyanat, används som en byggsten i syntesen av olika heterocykler. Det används också för syntes av 1,2,4-oxadiazolidin-3,5-dion. Det används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etoxikarbonylisotiocyanat, används som byggsten i syntesen av olika heterocykler. Det används också för syntes av 1,2,4-oxadiazolidin-3,5-dion. Det används som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Löslig i kloroform
och eter.
Anteckningar
Fukt, Värmekänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16182-04-0
Molekylformel C4H5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 131.149
MDL-nummer MFCD00004814
InChI-nyckel BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxycarbonyl isothiocyanate, ethyl isothiocyanatoformate, carbethoxy isothiocyanate, ethoxycarbonylisothiocyanate, ethyl n-carbothioylcarbamate, ethyl n-sulfanylidenemethylidene carbamate, ethyl isothiocyanatidocarbonate, carbon isothiocyanatidic acid, ethyl ester, o-ethyl carbonisothiocyanatidate
PubChem CID 85320
IUPAC-namn etyl-N-(sulfanylidenmetyliden)karbamat
LEDER CCOC(=O)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxycarbonyl isothiocyanate
Densitet 1.11
Kokpunkt 44 °C till 46 °C (10 mmHg)
Flampunkt 50 °C (122 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 606091
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Löslig i kloroform och eter.
Formel vikt 131.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.