Läs mer
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium-13C2 Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium-13C2 Bromide |
| CAS | 109376-35-4 |
| Molekylformel | C2013C2H22BrO2P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2-Ethoxy-2-oxoethyl)(triphenyl)phosphonium-13C2 Bromide, (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium-13C2 Bromide, Carboethoxymethyltriphenylphosphonium-13C2 Bromide, Ethoxycarbonylmethyltriphenylphosphonium-13C2 Bromide, NSC 60450-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22O2P.BrH/c1-2-24-22(23)18-25(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/i18+1,22+1; |
| LEDER | OC(=O)c1c(C)onc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 431.27 |