Läs mer
(Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide, 98+%
Produktkod. 11467817
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467817 100 g 100g
11457817 25 g 25g
11477817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16347.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1530-45-6 | C22H22BrO2P | 429.29 g/mol
(Etoxikarbonylmetyl)trifenylfosfoniumbromid, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Etoxikarbonylmetyl)trifenylfosfoniumbromid, används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, Starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1530-45-6
Molekylformel C22H22BrO2P
Molekylvikt (g/mol) 429.29
MDL-nummer MFCD00011835
InChI-nyckel VJVZPTPOYCJFNI-UHFFFAOYSA-M
Synonym carbethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, ethoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium bromide, carbethoxymethylenetriphenylphosphonium bromide, ethoxycarbonylmethyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, carbethoxymethyl-triphenyl-phosphonium bromide, 2-ethoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium bromide, carboethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, ethoxycarbonylmethyl triphenyl-, bromide
PubChem CID 73731
LEDER [Br-].CCOC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Ethoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt ∼150°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Beilstein 3581273
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation It is soluble in water.
IUPAC-namn (2-etoxi-2-oxoetyl)trifenylfosfaniumbromid
Formel vikt 429.3
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Carbethoxymethyl triphenylphosphonium bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbethoxymethyl triphenylphosphonium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.