Läs mer
(Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane, 98+%
Produktkod. 11455343
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455343 10 g 10g
11465343 50 g 50g
11475343 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455343 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12896.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1099-45-2 | C22H21O2P | 348.38 g/mol
(Etoxikarbonylmetylen)trifenylfosforan används som Wittig-reagens i organisk syntes. Det används vid framställning av indol från o-nitrobensaldehyder, kumariner från o-hydroxiacetofenon. Det fungerar som en hämmare och hämmar aktiviteten av kolinesteras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(Etoxikarbonylmetylen)trifenylfosforan används som Wittig-reagens i organisk syntes. Det används vid framställning av indol från o-nitrobensaldehyder, kumariner från o-hydroxiacetofenon. Det fungerar som en hämmare och hämmar aktiviteten av kolinesteras.
Löslighet
Lösligt i organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1099-45-2
Molekylformel C22H21O2P
Molekylvikt (g/mol) 348.38
MDL-nummer MFCD00009183
InChI-nyckel IIHPVYJPDKJYOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbethoxymethylene triphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranylidene acetate, triphenylcarbethoxymethylenephosphorane, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, ethyl ester, ethyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, ethoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, carboethoxymethylidenetriphenylphosphorane, ethyl triphenylphosphoranilidene acetate, carbethoxytriphenylphosphonium methylide, carbethoxymethylidenetriphenylphosphorane
PubChem CID 70670
IUPAC-namn etyl-2-(trifenyl-$l^{5}-fosfanyliden)acetat
LEDER CCOC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane
Smältpunkt 126°C to 130°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 754639
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 348.38
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.