Läs mer
Ethoxyl-d5-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethoxyamine-D5 Hydrochloride |
| CAS | 118087-07-3 |
| Molekylformel | C2 D5 H2 N O . Cl H |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Hydroxylamine, O-(ethyl-d5)-, hydrochloride (9 CI), O-(Ethyl-d5)hydroxylamine hydrochloride, Ethoxy-d5-amine hydrochloride, Ethoxyamine-D5 hydrochloride, Aminooxyethane-d5 hydrochloride, Hydroxylamine ethyl-d5 ether hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7NO.ClH/c1-2-4-3;/h2-3H2,1H3;1 H/i1D3,2D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])ON |
| IUPAC-namn | O-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)hydroxylamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.5748 |
| Formel vikt | 102.0608 g/mol |
| Visa mer |