Läs mer
Etoxymetylen Malononitril, TRC
Produktkod. 30386432
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30386432 50 g
1 options
Produktkod. 30386432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89245050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxymethylene Malononitrile
CAS 123-06-8
Molekylformel C6 H6 N2 O
Kvantitet 50 g
Synonym Propanedinitrile, 2-(ethoxymethylene)-, Malononitrile, (ethoxymethylene)- (6CI,7CI,8CI), Propanedinitrile, (ethoxymethylene)- (9CI), 2-(Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylene)malonodinitrile, (Ethoxymethylene)malononitrile, (Ethoxymethylene)propanedinitrile, (Ethoxymethylidene)malononitrile, (β-Ethoxymethylene)malononitrile, 1,1-Dicyano-2-ethoxyethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethene, 1-Ethoxy-2,2-dicyanoethylene, 1-Ethoxymethylenemalonitrile, 2-(Ethoxymethylene)malononitrile, 2-Cyano-3-ethoxyacrylonitrile, 2-Ethoxy-1,1-ethenedicarbonitrile, Ethoxymethylenemalonitrile, NSC 27792, α-Cyano-β-ethoxyacrylonitrile
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
LEDER CCOC=C(C#N)C#N
IUPAC-namn 2-(etoxymetylid) propandinitril
Molekylvikt (g/mol) 122.12
Formel vikt 122.048