Läs mer
Etoxymetylenmalononitril, 97+%
Produktkod. 11467037
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467037 25 g 25g
11477037 100 g 100g
11487037 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14412.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122,127 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-06-8
Molekylformel C6H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 122.127
MDL-nummer MFCD00001854
InChI-nyckel OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
PubChem CID 67152
IUPAC-namn 2-(etoximetyliden)propandinitril
LEDER CCOC=C(C#N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxymethylenemalononitrile
Smältpunkt 62°C to 68°C
Kokpunkt 160°C (12 mmHg)
Flampunkt 155°C (311°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1634241
Formel vikt 122.13
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.