Läs mer
Etoxymetylenmalononitril, 98 %
Produktkod. 10361574 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10361574 500 g Glasflaska 500g
10031050 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10361574 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 117925000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-02-2027
Lägg i varukorgen
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122,127 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-06-8
Molekylformel C6H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 122.13
MDL-nummer MFCD00001854
InChI-nyckel OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
PubChem CID 67152
IUPAC-namn 2-(etoximetyliden)propandinitril
LEDER CCOC=C(C#N)C#N
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethoxymethylenemalononitrile
Smältpunkt 63 °C till 68 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 155g/mL
Kvantitet 500 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel C2H5OCH=C(CN)2
Beilstein 03, I, 162
Formel vikt 122.13
Procent renhet ≥97,5 % (GC)
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.