Läs mer
Etoxyoxalylklorid, TRC
Produktkod. 30369394
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30369394 50 g
1 options
Produktkod. 30369394 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE89246050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxyoxalyl Chloride
CAS 4755-77-5
Molekylformel C4H5ClO3
Kvantitet 50 g
Synonym Chlorooxoacetic Acid Ethyl Ester, Chloroglyoxylic Acid Ethyl Ester, 1-(Chlorocarbonyl)formic Acid Ethyl Ester, Ethoxalyl Chloride, Ethyl (Chlorocarbonyl)carboxylate, Ethyl (Chloroformyl)formate, Ethyl 2-Chloro-2-oxoacetate, Ethyl 2-Chloro-2-oxoethanoate, Ethyl Chloroglyoxylate, Ethyl Chlorooxalate, Ethyl Chlorooxoacetate, Ethyl Oxaloyl Chloride, Ethyl Oxalyl Chloride, Monoethyl Oxalate Chloride, Monoethyl Oxalate Monochloride, Monoethyl Oxaloyl Chloride, NSC 80644, Oxalic Acid Chloride Ethyl Ester, Oxalic Acid Ethyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monoethyl Ester Monochloride, Oxalyl Chloride Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C(=O)Cl
IUPAC-namn Etyl-2-kloro-2-oxoacetat
Molekylvikt (g/mol) 136.53
Formel vikt 135.9927