Läs mer
Etoxikin,≥ 90 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11425411 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425411 100 g 100g
11435411 250 g 250g
11445411 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425411 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215796380
Kemiska identifierare
CAS 91-53-2
Molekylformel C14H19NO
Molekylvikt (g/mol) 217.312
MDL-nummer MFCD00023883
InChI-nyckel DECIPOUIJURFOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxyquin, 6-ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, ethoxyquine, santoquin, santoquine, niflex, antioxidant ec, santoflex a, santoflex aw, stop-scald
PubChem CID 3293
ChEBI CHEBI:77323
IUPAC-namn 6-etoxi-2,2,4-trimetyl-lH-kinolin
LEDER CCOC1=CC2=C(C=C1)NC(C=C2C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxyquin
Färg Brun
Densitet 1.030g/mL
Analysprocentintervall ≥90%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 217.3
Fysisk form Viskös vätska