Läs mer
Ethoxyquin, MedChemExpress
Produktkod. 16492339
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16492339 1 g
1 options
Produktkod. 16492339 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1425
MedChemExpress Ethoxyquin is an antioxidant which has been used in animal feed for many years and also an inhibitor of heat shock protein 90 (Hsp90).
Ethoxyquin is an antioxidant which has been used in animal feed for many years and also an inhibitor of heat shock protein 90 (Hsp90).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethoxyquin
CAS 91-53-2
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H19NO
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (230.09 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER CC1=CC(C)(C)NC2=C1C=C(OCC)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 217.31
Formel vikt 217.31
Procent renhet 98.29%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death