Läs mer
Ethoxyquin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethoxyquin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO/c1-5-16-11-6-7-13-12(8-11)10(2)9-14(3,4)15-13/h6-9,15H,5H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 217.1467 |
| Procent renhet | >95% |