missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethoxysulfuron (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethoxysulfuron |
| CAS | 126801-58-9 |
| Molekylformel | C15 H18 N4 O7 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Sulfamic acid, [[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-, 2-ethoxyphenyl ester (9CI), Ethoxysulfuron, Gladium, HOE 095404 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O7S/c1-4-25-10-7-5-6-8-11(10)26-27(21,22)19-15(20)18-14-16-12(23-2)9-13(17-14)24-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20) |
| LEDER | CCOc1ccccc1OS(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2 |
| IUPAC-namn | (2-ethoxyphenyl) N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.39 |
| Formel vikt | 398.0896 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?