Läs mer
Etoxitrietylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359305
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359305 25 g 25g
11349305 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16656.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 597-67-1 | C8H20OSi | 160.332 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 597-67-1
Molekylformel C8H20OSi
Molekylvikt (g/mol) 160.332
MDL-nummer MFCD00054718
InChI-nyckel DFJDZTPFNSXNAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylethoxysilane, silane, ethoxytriethyl, ethoxy triethyl silane, acmc-1al7t
PubChem CID 284135
IUPAC-namn etoxi(trietyl)silan
LEDER CCO[Si](CC)(CC)CC
Specifikationer
Kokpunkt 154°C to 155°C
Kemiskt namn eller material Ethoxytriethylsilane
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1735027
Formel vikt 160.33
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.414
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.816
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.