Läs mer
Ethoxytrimethylsilane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15864461
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15864461 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15864461 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8188210100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1825-62-3
Specifications
Densitet 0.76 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 75°C to 76°C/1013 mbar
Molekylformel C2H5OSi(CH3)3
MDL-nummer MFCD00009069
Kvantitet 100 mL
Synonym Ethoxytrimethylsilane, Trimethylethoxysilane, Ethoxytrimethylsilane
Molekylvikt (g/mol) 118.25