missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethoxzolamide, MedChemExpress

Produktkod. 16428776
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16428776 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16428776 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1480

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ethoxzolamide is a carbonic anhydrase inhibitor with Ki of 1 nM.

Ethoxzolamide is a carbonic anhydrase inhibitor with Ki of 1 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethoxzolamide
CAS 452-35-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10N2O3S2
Kvantitet 100 mg
Synonym Redupresin L-643786 PNU-4191
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (387.12 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=S(C1=NC2=CC=C(OCC)C=C2S1)(N)=O
Molekylvikt (g/mol) 258.32
Formel vikt 258.32
Procent renhet 98.63%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.