Läs mer
Ethychlozate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315468
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315468 1 ml
1 options
Produktkod. 30315468 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13315000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethychlozate
CAS 27512-72-7
Analyt- eller komponentnamn Ethychlozate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H11 Cl N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H11ClN2O2/c1-2-16-11(15)6-10-8-5-7(12)3-4-9(8)13-14-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,13,14)
LEDER CCOC(=O)Cc1n[nH]c2ccc(Cl)cc12
IUPAC-namn ethyl 2-(5-chloro-1H-indazol-3-yl)acetate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 238.67
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 238.0509 g/mol