Läs mer
Ethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11485347
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11485347
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22703.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex I to EU Regulation No. 517/2014 on fluorinated greenhouse gases, all customers must complete a declaration before delivery.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 512-51-6
Molekylformel C4H6F4O
Molekylvikt (g/mol) 146.09
MDL-nummer MFCD00069162
InChI-nyckel HBRLMDFVVMYNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether, 374pce-beta-gamma, 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ethyl ether, ethane, 1-ethoxy-1,1,2,2-tetrafluoro, ether, ethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl, acmc-1anqb, 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether, 1,1,2,2-tetrafluoroethoxyethane, 1,1,2,2-tetrafluoro ethyl ether, 3-oxa-1,1,2,2-tetrafluoropentane
PubChem CID 120272
IUPAC-namn 1-ethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethane
LEDER CCOC(F)(F)C(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Kokpunkt 56°C to 58°C
Flampunkt −15°C (−5°F)
Linjär formel HCF2CF2OCH2CH3
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3271
Formel vikt 146.08
Procent renhet 97%