Läs mer
Ethyl-1,1-d2 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol-1,1-d2 |
| CAS | 1859-09-2 |
| Molekylformel | C2 2H2 H4 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethanol D2 (1,1 D2), Ethyl-1,1-d2 alcohol (6 CI,7 CI,8 CI), 1,1-Dideuterioethanol, Ethanol-1,1-d2, Ethan-1,1-d2-ol (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C)O |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuterioethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 48.08 |
| Formel vikt | 48.0544 g/mol |
| Visa mer |