Learn More
Ethyl-1,1-d2 Alcohol-OD, CDN
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ethanol-O,1,1-D3 |
| CAS | 22544-42-9 |
| Molekylformel | C2 D3 H3 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Ethan-1,1-d2-ol-d (9 CI), Ethyl-1,1-d2 alcohol-d (6 CI, 8 CI), Ethanol-O,1,1-d3, O,1,1-Trideuterioethanol, Ethanol-O,1,1-D3, Ethanol-d3, Ethyl-1,1-d2 Alcohol-OD |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2,3 D |
| LEDER | [2 H]OC([2 H])([2 H])C |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuterio-1-deuteriooxyethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 49.0869 |
| Formel vikt | 49.0607 g/mol |
| Show More |