missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Etyl-1,1-d2-amin HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethylamine-1,1-D2 Hydrochloride |
| CAS | 88877-94-5 |
| Molekylformel | C2 D2 H5 N . Cl H |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Ethan-1,1-d2-amine, hydrochloride (9 CI), Ethan-1,1-d2-amine hydrochloride, Ethyl-1,1-d2-amine hydrochloride, 1,1-Dideuterioethylamine hydrochloride, Ethylamine-1,1-D2 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1 H/i2D2; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])(C)N |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuterioethanamin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 83.5569 |
| Formel vikt | 83,0471 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?