Läs mer
Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate |
| CAS | 24683-20-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H11 N O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl (1,1-Dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)acetate, Piroxicam Imp. E (EP), Piroxicam Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO5S/c1-2-17-10(13)7-12-11(14)8-5-3-4-6-9(8)18(12,15)16/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CN1C(=O)c2ccccc2S1(=O)=O |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(1,1,3-trioxo-1,2-benzothiazol-2-yl)acetate |
| Visa mer |