Läs mer
Ethyl-1,2,2,2-d4 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethanol-1,2,2,2-D4 |
| CAS | 22544-43-0 |
| Molekylformel | C2 D4 H2 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Ethan-1,2,2,2-d4-ol (9 CI), Ethyl-1,2,2,2-d4 alcohol (8 CI), Ethanol-1,2,2,2-D4, Ethanol-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2 D |
| LEDER | [2 H]C(O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,2,2-tetradeuterioethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 50.0931 |
| Formel vikt | 50.067 g/mol |
| Visa mer |