Läs mer
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11468747
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468747 5 g 5g
11458747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19912.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3989-36-4
Molekylformel C5H6N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 158.175
MDL-nummer MFCD00052100
InChI-nyckel FBUHTNOJXVICFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, acmc-209wkn, maybridge1_007257, 4-thiadiazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1,2,3-thiadiazol-4-ylcarboxylate, 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylicacid, ethyl ester
PubChem CID 254337
IUPAC-namn ethyl thiadiazole-4-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=CSN=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Smältpunkt 83°C to 84°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 158.18
Procent renhet 97%