missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Mikromol™

Produktkod. 30049884
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049884 25 mg
18080220 100 mg
30461723 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049884 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0776.110025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate
CAS 139481-41-7
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C26 H23 N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 1-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-2-ethoxy-, ethyl ester, 1-[(2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-7-benzimidazolecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)-methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C26H23N3O3/c1-3-31-25(30)22-10-7-11-23-24(22)29(26(28-23)32-4-2)17-18-12-14-19(15-13-18)21-9-6-5-8-20(21)16-27/h5-15H,3-4,17H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N)c12
IUPAC-namn ethyl 3-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methyl]-2-ethoxybenzimidazole-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 425.48
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 425.1739 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.