Läs mer
Etyl 1,3-dithian-2-karboxylat, 98+%
Produktkod. 11360154
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360154 5 g 5g
11370154 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360154 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00663.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
CAS: 20462-00-4 | C7H12O2S2 | 192,291 g/mol
Etyl-1,3-ditian-2-karboxylat används i syn-selektiva aldolreaktioner. Den genomgår asymmetrisk oxidation för att ge trans-bis-sulfoxid. Det används för att generera karbanon, som kan användas vid framställning av alfaketoestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl 1,3-ditian-2-karboxylat används i syn-selektiva aldolreaktioner. Den genomgår asymmetrisk oxidation för att ge trans-bis-sulfoxid. Det används för att generera karbanon, som kan användas vid framställning av alfaketoestrar.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20462-00-4
Molekylformel C7H12O2S2
Molekylvikt (g/mol) 192.291
MDL-nummer MFCD00006657
InChI-nyckel ANEDZEVDORCLPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dithiane-2-carboxylic acid ethyl ester, carboethoxy-1,3-dithiane, 2-carboethoxy-1,3-dithiane, 1,3-dithiane-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1,3 dithiane-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem22055, acmc-1cpb7, 2-carboethoxy 1,3-dithiane, 2-ethoxycarbonyl-1,3-dithiane, ethyl 1,3 dithiane carboxylate
PubChem CID 88552
IUPAC-namn etyl-1,3-ditian-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1SCCCS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate
Smältpunkt 19°C to 21°C
Densitet 1.22
Kokpunkt 75°C to 77°C (0.2 mmHg)
Flampunkt 54°C (129°F)
Brytningsindex 1.54
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1424352
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 192.3
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.