Läs mer
Etyl 1,3-dithian-2-karboxylat, 98+%
Beskrivning
Etyl-1,3-ditian-2-karboxylat används i syn-selektiva aldolreaktioner. Den genomgår asymmetrisk oxidation för att ge trans-bis-sulfoxid. Det används för att generera karbanon, som kan användas vid framställning av alfaketoestrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etyl 1,3-ditian-2-karboxylat används i syn-selektiva aldolreaktioner. Den genomgår asymmetrisk oxidation för att ge trans-bis-sulfoxid. Det används för att generera karbanon, som kan användas vid framställning av alfaketoestrar.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate |
| Smältpunkt | 19 °C till 21 °C |
| Densitet | 1.22 |
| Kokpunkt | 75 °C till 77 °C (0,2 mmHg) |
| Flampunkt | 54 °C (129 °F) |
| Brytningsindex | 1.54 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1424352 |
| Löslighetsinformation | Lätt blandbar med vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.