Läs mer
Etyl-1,3-ditiolan-2-karboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10348010 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10348010 5 mL Glasflaska 5ml
10358010 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10348010 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209990050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 20461-99-8
Molekylformel C6H10O2S2
Molekylvikt (g/mol) 178.26
MDL-nummer MFCD00005411
InChI-nyckel OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboethoxydithiolane, ethyl1,3-dithiolane-2-carboxylate, 1,3-dithiolane-2-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209faj, 2-carboethoxy-1,3-dithiolane, omcshthliqohdd-uhfffaoysa, 1,3-dithiolane-2-carboxylicacid,ethyl ester, 1,3-dithiolane-2-carboxylicacid, ethyl ester, 1,3-dithiolane-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
PubChem CID 88551
IUPAC-namn etyl-1,3-ditiolan-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1SCCS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1, 3-dithiolane-2-carboxylate
Namnnotering 99%
Färg Gult
Densitet 1.2400g/mL, 1.24
Kokpunkt 85 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt 110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5380 till 1,54
Kvantitet 5 mL
Beilstein 19, II, 290
Formel vikt 178.26
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.