missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ethyl [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetate (Indomethacin Ethyl Ester), Mikromol™
Beskrivning
Ethyl [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetate (Indomethacin Ethyl Ester)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indomethacin Ethyl Ester |
| CAS | 16401-99-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Indomethacin Ethyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H20 Cl N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid ethyl ester, Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester (8CI), Ethyl 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetate, Ethyl 1-(p-chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetate, Indomethacin ethyl ester, Indometacin Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20ClNO4/c1-4-27-20(24)12-17-13(2)23(19-10-9-16(26-3)11-18(17)19)21(25)14-5-7-15(22)8-6-14/h5-11H,4,12H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1c(C)n(C(=O)c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(OC)cc13 |
| IUPAC-namn | ethyl 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?