Läs mer
Etyl-1-(4-cyanopyrid-2-yl)piperidin-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11310687
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11310687 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10769035 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11310687 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50716CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 906352-67-8
Molekylformel C14H17N3O2
Molekylvikt (g/mol) 259.31
MDL-nummer MFCD09025864
InChI-nyckel IAIJZMCYSMAKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-4-cyanopyridin-2-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyanopyrid-2-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-4-cyano-2-pyridyl piperidine-4-carboxylate
PubChem CID 18525853
IUPAC-namn etyl-1-(4-cyanopyridin-2-yl)piperidin-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-(4-cyanopyrid-2-yl)piperidine-4-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 259.31
Procent renhet 97%