Learn More
Ethyl 1-(4-Methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate, TRC
Code produit 30369019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
30369019 100 mg
30370599 1 g
30380820 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30369019 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE679570100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536759-91-8
Molekylformel C22 H20 N4 O6
Molekylvikt (g/mol) 436.417
Synonym 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
IUPAC-namn ethyl 1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
LEDER CCOC(=O)c1nn(c2ccc(OC)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(cc4)[N+](=O)[O-]
Spécification
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-(4-Methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H20N4O6/c1-3-32-22(28)19-18-12-13-24(14-4-6-16(7-5-14)26(29)30)21(27)20(18)25(23-19)15-8-10-17(31-2)11-9-15/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3
Formel vikt 436.138
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.