Läs mer
Etyl-1-(6-metylpyrazin-2-yl)piperidin-3-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10634015
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10634015 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
11376835 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10634015 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59023DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 926921-61-1
Molekylformel C13H19N3O2
Molekylvikt (g/mol) 249.31
MDL-nummer MFCD09817500
InChI-nyckel MTWGDARCNWTWJN-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylate
PubChem CID 24229600
IUPAC-namn etyl-1-(6-metylpyrazin-2-yl)piperidin-3-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCCN(C1)C1=NC(C)=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 249.31
Procent renhet 97%