missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 30051123
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051123 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051123 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0862.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride
CAS 22649-37-2
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H15 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Cyclopentanecarboxylic acid, 1-amino-, ethyl ester, hydrochloride (6CI,8CI,9CI), Cycloleucine ethyl ester hydrochloride, Ethyl 1-Aminocyclopentanecarboxylate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H15NO2.ClH/c1-2-11-7(10)8(9)5-3-4-6-8;/h2-6,9H2,1H3;1H
LEDER Cl.CCOC(=O)C1(N)CCCC1
IUPAC-namn ethyl 1-aminocyclopentane-1-carboxylate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 193.6711
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 193.087 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.