Läs mer
Etyl 1-aminocyklopropankarboxylathydroklorid, 98 %
Produktkod. 10407028 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10407028 5 g Glasflaska 5g
10793922 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10407028 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432510050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42303-42-4 | C6H11NO2·ClH | 165,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42303-42-4
Molekylformel C6H11NO2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 165.62
MDL-nummer MFCD00190747
InChI-nyckel XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, h-acpc-oet.hcl, ethyl 1-aminocyclopropane-1-carboxylate hydrochloride, 1-amino-cyclopropyl-1-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, h-acpc-oet hcl, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester, acpc-oet-hcl, h-acpc-oet?cl, pubchem14733
PubChem CID 386203
IUPAC-namn etyl-1-aminocyklopropan-1-karboxylat;hydroklorid
LEDER CCOC(=O)C1(CC1)N.Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Smältpunkt 113.0°C to 114.0°C
Färg Vitt
Elementaranalys 42.41 to 45.48% C, 8.24 to 8.66% N
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 165.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.