Läs mer
Etyl-1-bensofuran-3-ylacetat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10557094
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10557094 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10557094 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC40823DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-benzofuran-3-ylacetate
CAS 82156-58-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H12O3
MDL-nummer MFCD08060514
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl 2-benzofuran-3-yl acetate, ethyl 1-benzofuran-3-ylacetate, ethyl 2-1-benzofuran-3-yl acetate, ethyl benzo b furan-3-acetate, ethyl2-benzofuran-3-yl acetate, ethyl-1-benzofuran-3-yl acetate, ethyl 2-benzo b furan-3-ylacetate, 3-benzofuranaceticacid, ethyl ester, 3-benzofuranacetic acid, ethyl ester, benzofuran-3-acetic acid ethyl ester
InChI-nyckel LSGDCGDXQLDKGO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)CC1=COC2=CC=CC=C12
IUPAC-namn etyl-2-(l-bensofuran-3-yl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 204.23
PubChem CID 7537531
Formel vikt 204.22
Procent renhet 97%