Läs mer
Ethyl 1-Boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15441149
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15441149 5 g 5g
15418706 250 mg 250mg
15431149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64102.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 71233-25-5 | Molecular Formula: C13H21NO5 | Molecular Weight: 271.313 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71233-25-5
Molekylformel C13H21NO5
Molekylvikt (g/mol) 271.313
MDL-nummer MFCD09878815
InChI-nyckel WCTXJAXKORIYNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl 4-ethyl 3-oxopiperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl 1-n-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, ethyl n-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, 3-oxo-piperidine-1,4-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-ethyl ester, ethyl 1-n-boc-3-oxo-piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate, ethyl n-tert-butoxycarbonyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl 3-oxo-1,4-piperidinedicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 3-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ksc915i7p
PubChem CID 15852989
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl-4-O-etyl-3-oxopiperidin-1,4-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCN(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-Boc-3-oxopiperidine-4-carboxylate
Kvantitet 5 g
Beilstein 421506
Formel vikt 271.31
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.