Läs mer
Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475457
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15475457 5 g 5g
15465457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32704.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130250-54-3
Molekylformel C13H23NO4
Molekylvikt (g/mol) 257.33
MDL-nummer MFCD04116274
InChI-nyckel YCXCRFGBFZTUSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl piperidine-1,3-dicarboxylate, ethyl n-boc-piperidine-3-carboxylate, ethyl n-boc-3-piperidinecarboxylate, ethyl1-boc-3-piperidinecarboxylate, 1-boc-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-n-boc-piperidine-3-carboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl tetrahydro-1,3 2h-pyridinedicarboxylate, 1,3-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 3-ethyl ester, piperidine-1,3-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 3-ethyl ester
PubChem CID 357727
IUPAC-namn 1-O-tert-butyl-3-O-etylpiperidin-1,3-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate
Smältpunkt 31°C to 35°C
Kokpunkt 95°C (0.5 mmHg)
Kvantitet 5 g
Känslighet Light and moisture sensitive
Formel vikt 257.33
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.